Läs mer
Eppendorf™ SmartBlock DWP1000
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Deepwell plåtar, 96/1 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För Eppendorf Deepwell Plåt 96/1000μ L
- Optimerad blockdesign stöder optimal temperaturöverföring inom ditt prov för att få utmärkta resultat
- Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integrerad sensorteknologi maximerar temperaturnoggrannhet och homogenitet
- Varje SmartBlock inspekteras individuellt i produktionen för temperaturnoggrannhet och levereras inklusive serienummerspecifikt certifikat för dokumentationsändamål
- Isolerade termoblock för ergonomisk drift - du kommer inte att bränna fingrarna (PhysioCare Concept )
- Automatisk blockigenkänning för säker hantering
- Eppendorf QuickRelease™ teknologin möjliggör snabbt och enkelt blockbyte - inget behov av verktyg
- Begränsad till ThermoMixer C och ThermoStat C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Deepwell plåtar, 96/1 000μ L |
| Typ | Block |
| Inkluderar | Lock |