Läs mer
LevGo™ SmartSlicer™ Säkerhetsrakblad
Produktkod. 15326558
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15326558
Brand: LevGo™ 30203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säg nej till farliga vassa föremål. SmartSlicer™ Säkerhetsrakblad repar inte ytor när du skär agarosgeler.
  • Skiva agarosgeler* rent på ljuslådan utan att repa ytan.
  • Idealisk för att skära mjukvävnad och växtmaterial.
  • Justera storleken som krävs genom att helt enkelt klippa med sax.
  • Finns i två storlekar och tillverkas i USA från livsmedelsklass PET .
  • Levereras i förpackningar om 100 st.
Specifikationer
Bladmaterial Matklass PET
Produkttyp Blad
För användning med (applikation) Skiva agarosgeler, skära mjuk vävnad och växtmaterial
Storlek Betydande
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.22 mm
Certifikat och efterlevnad Matklass
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kvantitet 100 Pk.
Graderad Nej