Läs mer
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysslang
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
16 mm ID
22 mm ID
35 mm ID
Ej tillämpligt
MWCO:
10 kDa
3,5 kDa
7 kDa
Ej tillämpligt
Produkttyp:
Dialysklämmor
Dialysslang
Förpackningsstorlek:
10.5m
Paket med 6
Varje
Beskrivning
De SnakeSkin 3,5K, 7K och 10K MWCO dialysslangar är en enkel och färdig att använda traditionell dialysmembranslang som tillåter avsaltning och buffertbyte för prover på 10 till 100 ml. SnakeSkin Dialysrörklämmor är robusta, icke-flytande rörförslutningar som rekommenderas för användning med SnakeSkin Dialysslangar, men är lämpliga för alla dialysslangar med platta rördiametrar upp till 50 mm.
Det lättöppnade, veckade formatet av SnakeSkin Dialysslangen utvecklades för att förenkla provdialys med stora volymer. För att använda, dra helt enkelt ut och skär av den erforderliga slanglängden, vik över ena änden av slangen och applicera en dialysklämma för att stänga den, lägg sedan till prov i den öppna änden och använd en andra klämma för att stänga den återstående änden. Klämmor säljs separat. Som jämförelse levereras många traditionella dialysslangmembran som torra, tillplattade rullar som är svåra att öppna och ofta kräver omfattande blötläggning innan de kan användas.
De SnakeSkin membranveckningsprocessen ändrar inte slangens MWCO. Dessutom avlägsnas eventuella föroreningar med låg MW under dialysprocessen. SnakeSkin Dialysslangar är gjorda av samma typ av regenererad cellulosa som platta slangar, så den matchar dialysprestandan hos konventionella slangar.
Funktioner av SnakeSkin Dialysslang:
•Bekväm —färdig att använda, förvätad, veckad tub
•Hög återhämtning —mer än 90 % proteinåtervinning
•Snabbdialys —är i allmänhet klar på –4 6 timmar
•Stabilitet —kompatibel med en mängd olika laboratorielösningar, inklusive syror, baser, hydrofoba lösningsmedel och alkoholer
Funktioner av SnakeSkin Dialysslangklämmor:
•Slitstark —polyamidkomposition för lång livslängd
•Laxstjärtspärr förhindrar —provförlust
•Värmebeständig autoklav upp —till 134 C°
SnakeSkin Dialysrör, 3,5K eller 10K MWCO, består av regenererad cellulosa och levereras som ett öppet, veckat (teleskopiskt) rör. Den levereras i 20 cm stickor som innehåller 35 fot dialysslang med en 16-, 22- eller 35 mm cirkulär inre diameter (ID). Med liknande kapacitet som 10,5 meter –av 23 50 mm diameter torra platt breddslangar, den hydratiserade SnakeSkin Dialysslangen håller∼ 2 –10 ml prov per centimeter längd.
SnakeSkin 7K MWCO dialysslang levereras i 20 cm stickor som innehåller 35 fot dialysslang med en 22 mm cirkulär inre diameter (ID). Motsvarande i kapacitet med 10,5 meter av 34 mm diameter torr platt bredd slang, den hydratiserade SnakeSkin Dialysslangen håller∼ 3,7 ml prov per centimeter längd.
3,5K MWCO slangspecifikationer:
•Membrantyp: regenererad cellulosa
•Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolhalt: spår
•Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
7K MWCO slangspecifikationer:
•Membrantyp: regenererad cellulosa
•Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolinnehåll: 13%
•Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
10K MWCO slangspecifikationer:
•Membrantyp: regenererad cellulosa
•Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolinnehåll: 21%
•Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
Specifikationer för dialysklämmor:
•Höjd: 10 mm
•Bredd: 16 mm
•Inre längd: 50 mm (maximal stängningsbredd)
•Ytterlängd: 66 mm (ände till ände)
•Sammansättning: polyamid (nylon) derivat
De SnakeSkin membranveckningsprocessen ändrar inte slangens MWCO. Dessutom avlägsnas eventuella föroreningar med låg MW under dialysprocessen. SnakeSkin Dialysslangar är gjorda av samma typ av regenererad cellulosa som platta slangar, så den matchar dialysprestandan hos konventionella slangar.
Funktioner av SnakeSkin Dialysslang:
•Bekväm —färdig att använda, förvätad, veckad tub
•Hög återhämtning —mer än 90 % proteinåtervinning
•Snabbdialys —är i allmänhet klar på –4 6 timmar
•Stabilitet —kompatibel med en mängd olika laboratorielösningar, inklusive syror, baser, hydrofoba lösningsmedel och alkoholer
Funktioner av SnakeSkin Dialysslangklämmor:
•Slitstark —polyamidkomposition för lång livslängd
•Laxstjärtspärr förhindrar —provförlust
•Värmebeständig autoklav upp —till 134 C°
SnakeSkin Dialysrör, 3,5K eller 10K MWCO, består av regenererad cellulosa och levereras som ett öppet, veckat (teleskopiskt) rör. Den levereras i 20 cm stickor som innehåller 35 fot dialysslang med en 16-, 22- eller 35 mm cirkulär inre diameter (ID). Med liknande kapacitet som 10,5 meter –av 23 50 mm diameter torra platt breddslangar, den hydratiserade SnakeSkin Dialysslangen håller∼ 2 –10 ml prov per centimeter längd.
SnakeSkin 7K MWCO dialysslang levereras i 20 cm stickor som innehåller 35 fot dialysslang med en 22 mm cirkulär inre diameter (ID). Motsvarande i kapacitet med 10,5 meter av 34 mm diameter torr platt bredd slang, den hydratiserade SnakeSkin Dialysslangen håller∼ 3,7 ml prov per centimeter längd.
3,5K MWCO slangspecifikationer:
•Membrantyp: regenererad cellulosa
•Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolhalt: spår
•Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
7K MWCO slangspecifikationer:
•Membrantyp: regenererad cellulosa
•Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolinnehåll: 13%
•Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
10K MWCO slangspecifikationer:
•Membrantyp: regenererad cellulosa
•Slangens nominella torrtjocklek: 0,9 –1,2 mil (–22 30μ m)
•Glycerolinnehåll: 21%
•Svavelhalt: 0,1 0,–15 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
Specifikationer för dialysklämmor:
•Höjd: 10 mm
•Bredd: 16 mm
•Inre längd: 50 mm (maximal stängningsbredd)
•Ytterlängd: 66 mm (ände till ände)
•Sammansättning: polyamid (nylon) derivat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysslang |
| Produktlinje | SnakeSkin |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Material | Cellulosa |
| Formatera | Slangar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm ID |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Tillräckligt för | Cirka 10 ml per 5 cm längd (plus 2,5 cm i varje ände för stängning) ger 100 användningar |
| Kvantitet | 10.5 m |
| Visa mer |