Läs mer
Thermo Scientific™ Snap-Cap Centrifuge Tubes, Plain
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Thermo Scientific™ Plain Snap-Cap Centrifuge Tubes include a flat cap, and have no frosting or graduations.
- With flat cap
- No frosting or graduations
- Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Flat |
| Certifikat och efterlevnad | Certified free of RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR Inhibitors, Endotoxin and DNA. |
| Beskrivning | Plain, Snap-Cap Centrifuge Tube |
| Kapacitet (metrisk) | 0.6 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropylene |
| Förpackning | 10 bags of 100 |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | No |
| Max. RCF | 25,000 x g |