Läs mer
Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Beskrivning
Förbättra provåtervinningen genom att avsevärt minska ytbindningen med Thermo Scientific™ Snap Cap Low Retention Mikrocentrifugrör. Viskösa vätskor och kostsamma reagenser som finns kvar i ett mikrocentrifugrör ger analysnoggrannhet och precision. Utan tillsatser eller beläggningar, dessa rör— finns i storlekarna 0,6 ml, 1,5 ml och 2,0 ml— erbjuda maximal provåtervinning genom att avsevärt minska ytbindningen.
- Anknäbbslocket minskar trycket som krävs för att öppna röret med en bredare kontaktyta, men säkerställer ändå att locket förblir stängt under centrifugering
- Låga retentionsegenskaper uppnås inte genom en beläggning eller plastinbäddningsprocesser, vilket säkerställer att prover inte kommer att kontamineras från dessa tillsatser
- Rören förblir stängda under centrifugeringen men öppnas lätt med en hand vid behov
- Rör finns i bärnsten för att skydda dina ljuskänsliga prover
- Graderingsmärken på mikrocentrifugröret möjliggör effektiv provreferens
Färg-/förpackningsalternativ
- En mängd olika förpackningsalternativ finns tillgängliga för att hjälpa till med kontamineringskontroll i labbet
- För stränga sterilitetskrav finns individuellt förpackade sterila rör tillgängliga
- Färgalternativ, förutom naturligt och bärnsten, är rött, blått, grönt, gult och violett och en blandad färgförpackning
Högsta kvalitet
- Dessa mikrocentrifugrör är tillverkade av ny polypropen och säkerställer provets integritet under kokning, frysning och centrifugering
- Steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP , biobörda och endotoxiner
- Icke-steril produkt är certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener
Rekommenderas för:
Daglig laboratorieanvändning inklusive centrifugering och kortvarig provlagring
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Plan |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad fri från RNas, DNas, DNA och pyrogener |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 100 tubes/ bag, 10 bags/ unit, 10 units/ case |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Max. RCF | 30,000 x g |