Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med snäpplock, klart glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
15 ml
27 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Hals stil | Skalflaska |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Basstil | Platt botten |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Kvantitet | 100 |
| Typ | 3:e hydrolytiska klassen |
| Visa mer |