Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med snäpplock, klart glas
Produktkod. 10749644 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
5 ml
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
15 ml
27 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10749644
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • En praktisk och billig flaska för okritiska analyser
  • Klart
  • Glas
  • Platt botten
Kräver: 18 mm PE Snap Cap (säljs separat, se 11797607).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
Hals stil Skalflaska
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest 0.5 mL
Volym (metrisk) Fungerar 12.7 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 100
Typ 3:e hydrolytiska klassen
Stängningsstorlek ND18
Markeringspunkt Nej