Läs mer
Fisherbrand™ Snap-on eller Push-in lock glasprovflaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
7 mL
10.5 mL
14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
21 mL
28 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Paket med 162
Paket med 190
Beskrivning
- Tillverkad av klart neutralt glas typ 1B
- Mångsidig kapacitet varierar från en mängd olika storlekar
- Kan användas med antingen snap-on eller push-in lock
- Valsad fälg för enkel applicering av locket
- Särskilt lämplig för förvaring av pulver och torra prover
- Fisherbrand™ Polyeten Push-in eller Snap-on lock för glasprovflaskor säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | Neutralt glas (Typ 1B) |
| Volym (metrisk) | 28 mL |
| Förslutningstyp | Snäpp på eller tryck in locket |
| Höjd (metrisk) | 72 mm |
| Stängningsstorlek | 22 mm |