Läs mer
Brannan™ Hydrometrar för allmänna ändamål med specifik vikt, serie 50
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12841458
Specifik viktområde:
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
0.7 to 0.75 g/mL
0.9 to 0.95 g/mL
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 300 till 1 350 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,250 till 1,300 g/ml
1,35 till 1,40 g/ml
1,40 till 1,45 g/ml
1,45 till 1,50 g/ml
1.10 to 1.15 g/mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12841458
Brand: Brannan™ 10/914/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulladdade specifik vikt hydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelningar 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 specifik vikt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Specifik vikt hydrometer
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 190 mm
Specifik viktområde 1,35 till 1,40 g/ml