Läs mer
Brannan™ Andra hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12859177
:
Specifik viktområde: 74 till 102 Tw
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12859177
Brand: Brannan™ 10/104/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ Andrall Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ Andrall Hydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stål och syntetiskt vaxharts.
  • 160 mm lång
  • Med enkelgradsindelningar
  • Justerad för användning vid 15,6 °C (60 °F)
  • För vätskor med medelhög ytspänning
  • Tillgänglig för många Twaddell-serier