Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Durham provrör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
35 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 300
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med | används inom mikrobiologi för att upptäcka produktion av gas från mikroorganismer |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Kantad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 7,5 mm |
| Produkttyp | Durham Tube |