Läs mer
BRAND™ Soda Lime Glas Pasteurpipetter
Produktkod. p-8000116 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
145 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15212699
Brand: BRAND™ 747720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Soda Lime Glass och överensstämmer med ISO 7712 standarder. BRAND™ Soda Lime Glass Pasteur Pipets inkluderar en lång, utdragen kapillärspets som är perfekt för att överföra små volymer av vattenlösningar. Sugände med förträngning för en bomullsplugg tillåter filtrering av små mängder.
  • Tillverkad av Soda Lime Glass.
  • Överensstämmer med ISO 7712 standarder.
  • Lång, utdragen kapillärspets är perfekt för att överföra små volymer av vattenlösningar.
  • Sugände med förträngning för en bomullsplugg tillåter filtrering av små mängder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7712
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 1000 förpackning
Tipsstil Kapillär
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 225 mm
Typ Pasteurpipett