Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Produktkod. 15882265 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15882265
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Store test reagents and material. Fisherbrand™ soda lime glass rimless test tubes come in different sizes to meet your needs.
  • Soda Lime Glass
  • Rimless
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142
Längd (metrisk) 150 mm
Material Soda Lime Glass
Kvantitet 100 Pack
Kantad No
Diameter (metrisk) 16 mm