Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Rimless Test Tube
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Soda Lime Glass
- Rimless
- Disposable
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Kantad | No |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |