Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Tube
Längd (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
9,5 mm
10,5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Kantad topp
- Omärkt
- Klart soda lime glas
- Enhetlig botten
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Förpackning | 500 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 10,5 mm |
| Produkttyp | Provrör |