Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glas Culture Tube
Produktkod. p-8003884
Längd (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
9.5 mm
10.5 mm
11 mm
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11882393
Brand: DWK Life Sciences A404010500911
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Soda Lime Glass Culture Tube för att se cellkulturer i laboratoriet. Detta engångsrör med sodalimeglasfälg är vanligt (omärkt) och har en robust, enhetlig botten.
  • Kantad topp
  • Omärkt
  • Klart soda lime glas
  • Enhetlig botten
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 40 mm
Förpackning 500 förpackning
Diameter (metrisk) 10.5 mm
Produkttyp Provrör