Läs mer
BRAND™ Soda Lime glasgängade flaskor
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Beläggning:
Hold (Håll)
etylenakrylatbeläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Soda-lime glas (bärnsten)
- Skruvlock, polypropen (PP), hällring PE-LD
- Runda glasflaskor med smal mun
- Utrymmesbesparande kvadratisk bas
- Finns etylen-akrylat-belagd eller obelagd
- Beläggningen omsluter glasflaskan som ett skyddshölje
- Skulle flaskan gå sönder minskar splittringsriskerna avsevärt
- Den maximala driftstemperaturen för belagda flaskor är 80° C
- För att bevara beläggningen, rengör inte vid temperaturer över 60 graderº C
- Med PP skruvlock GL 32 eller 45
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Bärnsten |
| Längd (metrisk) | 65 mm |
| Bredd (metrisk) | 65 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |