Läs mer
Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Watch Glasögon
Produktkod. p-8009726
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Produktkod. 15241559
Brand: Marienfeld Superior™ 1712010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Watch Glasögon för flera laboratorieuppgifter. De kan användas för att täcka uppvärmda bägare eller användas som vågskålar för experiment. De är gjorda av klart soda limeglas.
  • Soda lime glas av 3. hydrolytisk klass
  • Olika diameterstorlekar
  • Brandpolerade kanter
  • Fri från kadmium och bly
Specifikationer
Beskrivning Förpackningsenhet är 10 st.
Material Soda Lime Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Används som bägarlock
För användning med (utrustning) Används som vågskålar
Invändig finish Polerad
Diameter (metrisk) 120 mm