Läs mer
Natriumacetattrihydrat, certifierad AR för analys, kristall, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Beskrivning
Natriumacetattrihydrat, certifierad AR för analys, Crystal
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 58°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8 to 9.5 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 136.08g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumacetat trihydrat
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido