Läs mer
Thermo Scientific™ Natriumbiselenit
Produktkod. 10679634
Produktkod. 10679634
Brand: Thermo Scientific™ LP0121A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbered selenitbuljongbas, mannitolselenitbuljongbas, selenitcystinbuljongbas och mannitolselenitbuljongbas med natriumbiselenit.
Använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Natriumbiselenit vid beredning av Selenitbuljongbas (CM0395), Mannitol Selenitbuljongbas (CM0399) eller Selenitcystinbuljongbas (CM0699). Det kompletta mediet rekommenderas för selektiv anrikning av Salmonella -arter från olika prover.
Lös 4 gram i 1 liter destillerat vatten och använd denna lösning för att rekonstituera basmediet eller tabletterna.
Giftigt vid inandning och förtäring. Risk för kumulativa effekter.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Natriumbiselenit
Produkttyp Natriumbiselenit
Kvantitet 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM BISELENITE (L121)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydrogen selenite