Läs mer
Natriumborat, 10-hydrat, NF, J.T. Baker™
Produktkod. p-5390881 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15538144
Brand: Avantor J.T.Baker 357401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1303-96-4
Molekylformel Na2B4O7·10H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borate
Namnnotering 10-Hydrate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 381.37
Kvalitet NF
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.73kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: di-Sodium tetraborate decahydrate