Läs mer
Natriumbromat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15610580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
Produktkod. 15610580
Brand: Honeywell-Fluka 0215125KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-38-0
Molekylformel BrNaO3
Molekylvikt (g/mol) 150.891
MDL-nummer MFCD00003476
InChI-nyckel XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
IUPAC-namn natrium; bromat
LEDER [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bromate
Kvantitet 25 kg
Linjär formel NaBrO3
UN-nummer 1494
Formel vikt 150.89g/mol
Procent renhet ≥99%
Densitet 3.339g/mL at 25°C