Läs mer
Vattenfri natriumkarbonat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
- Synonymer: Vattenfri soda
- Molekylformel: NaCO 3
- Molmassa: 105,99 g/mol
- CAS: 497-19-8
- EIN ECS nr: 207-838-8
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1600°C (decomposition) |
| Smältpunkt | 854°C |
| CAS | 497-19-8 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | CNa2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
| InChI-nyckel | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC-namn | dinatriumkarbonat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumkarbonat, vattenfri, pro analysi, ACS, ISO
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.