Läs mer
Vattenfri natriumkarbonat, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073509 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 10538070
Brand: Fisher Chemical S/2880/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattenfri natriumkarbonat, extra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1600 °C
Smältpunkt 854°C
Färg Vitt
pH 11.3
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
Formel vikt 105.99g/mol
Förpackning Pulverburk av plast