Läs mer
Natriumklorid, granulär, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15302338 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 15302338
Brand: Avantor J.T.Baker 362801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClNa
MDL-nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natriumklorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vikt 58.44
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.16kg