Läs mer
Gibco™ Natriumkloridlösningar (NaCl), 0,1 2,–0 M
Produktkod. 18014060
Kvantitet:
5 l
20 l
200 l
Förpackning:
Prov
Tote
Trumma
Koncentration:
0,1 M
0,2 M
0,5 M
1,0 M
2,0 M
Produktkod. 18014060
Brand: Gibco™ A5792201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco Natriumkloridlösningar (NaCl) är sterilfiltrerade, förpackade i bioprocessbehållare och redo att användas. Inköp av NaCl-lösningar kan hjälpa till att effektivisera din buffertberedning så att du kan fokusera på ytterligare kritiska steg i dina biofarmaceutiska processer.
Vi blandar compendial-grade natriumklorid (NaCl) med samma bulkvatten som används i vår Gibco Vatten för injektion (WFI) för cellkultur för att producera lösningar som uppfyller de strängaste förväntningarna från läkemedels-, biofarmaka- och diagnostikindustrin. NaCl-lösningar tillverkas till cGMP (21CFR820) och ISO 13485-standarder, som främjar konsekvens och bekvämlighet för varje steg i bioprocessledningen.
Produktegenskaper:
• Flera tillgängliga koncentrationer (0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M)
• Finns i en rad förpackningsstorlekar (5 L, 20 L, 200 L)
• Etablerade produkter med fastställda specifikationer är redo att beställas
• Tillverkad till ISO och cGMP-standarder för att möta de stränga förväntningarna från starkt reglerade industrier
• Lättillgänglig dokumentation för accelererad kvalificering
Användarfördelar:
•Förenklar tidskraven för intern buffertberedning
• Minskar utrymme som krävs för förvaring av utrustning
• Effektiviserar interna kromatografiprocesser relaterade till formulering, hydratisering, testning och validering
• Uppfyller arbetsflödesbehov för alla stadier av biologisk utveckling och tillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Färg Klart
Koncentration 0,1 M
pH 4.5–8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 l
Formulering 0.1 M NaCl
Förpackning Prov
Sterilitet Sterile-filtered
Certifikat och efterlevnad GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Endotoxinnivå ≤ 1.0 EU/mL
Osmolalitet 167–207 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.