Läs mer
Natriumklorid, ReagentPlus™ , Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | NaCl |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC-namn | natriumklorid |
| Formel vikt | 58.44g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |