Läs mer
Natriumklorid, ReagentPlus™ , Honeywell™
Produktkod. p-7072320 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15658140
Brand: Honeywell Research Chemicals S9625500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC-namn sodium chloride
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus