Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M buffertlösning, pH 5,0
Beskrivning
Citrat, används som antikoagulant och används även som biologisk buffert. Det används ofta för att förbereda natriumcitratbuffert för antigenåtervinning av vävnadsprover. Citratlösningen är utformad för att bryta proteintvärbindningar, och på så sätt avslöja antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras. Citrat har antikoagulerande aktivitet och som kalciumkelator bildar det komplex som stör blodets tendens att koagulera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Citrat, används som antikoagulant och används även som biologisk buffert. Det används ofta för att förbereda natriumcitratbuffert för antigenåtervinning av vävnadsprover. Citratlösningen är utformad för att bryta proteintvärbindningar, och på så sätt avslöja antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras. Citrat har antikoagulerande aktivitet och som kalciumkelator bildar det komplex som stör blodets tendens att koagulera.
Löslighet
Det är lösligt i vatten (29,4 g/L) vid 20 °C. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium citrate buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 5.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Odör | Odorless |
| MDL-nummer | MFCD00012462 |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water (29.4g/L) at 20°C. Insoluble in ethanol. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.