Läs mer
Natriumcitrat, 99,8 %, För ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405762 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 11486661
Brand: MP Biomedicals 0219486890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1545801
Molekylformel C6H9Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 294.1
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-namn trinatrium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;dihydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium citrate
Namnnotering For ACS analysis
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Formel vikt 294.1
Procent renhet 0.998
Fysisk form Kristallint pulver