Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), vitt pulver, elektrofores, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-28617
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
missing translation for 'unitSize'
500g
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10593335
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP166100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För proteinextraktionsprocedurer och SDS polyakrylamidgeler
  • DNas och RNas-fritt tvättmedel för proteinextraktionsprocedurer och polyakrylamidgelelektrofores
  • SDS är ett vanligt förekommande rengöringsmedel vid proteinrening och polyakrylamidgelelektrofores (PAGE)
  • SDS denaturerar proteiner genom att störa proteinets icke-kovalenta bindningar
  • Funktionstestad för användning vid elektrofores
  • Endast avsedd för forskningsanvändning; inte för diagnostiska ändamål för människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Abs. 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate
Färg Vitt
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Fysisk form Fast
Smältpunkt 206°C
pH 8.5 to 10
Kvantitet 100 g
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase- and RNase-Free
Analysprocentintervall (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Anteckningar om analysprocent (som fettalkoholsulfat)≥ 99 %
Linjär formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Formel vikt 288.38
Procent renhet ≥99% (≥98% C12-OH)
Kvalitet Elektrofores
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.