Få mere at vide
Natriumhexanitrokoboltat(III), ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Produktkode 15642320 Shop alle Honeywell Fluka produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek
100g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15642320
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 233722100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
ACS-reagens
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13600-98-1
Molekylformel CoN6Na3O12
Molekylvikt (g/mol) 403.93
MDL-nummer MFCD00003512
InChI-nyckel BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trinatriumhexanitrokoboltris(ylium)
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Sodium Hexanitrocobaltate(III)
Smältpunkt 220°C
Färg Gyllene eller orange-gula
Kvantitet 100 g
Linjär formel Na3Co(NO2)6
UN-nummer UN1479
Formel vikt 403.94g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Trisodium hexanitritocobaltate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.