Läs mer
Natriumhydroxid 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11552982 Handla allt Reagecon Produkter
:
5 L
Produktkod. 11552982
Brand: Reagecon S20105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil, certifierad produkt, utvecklad och testad för syra/bas titrering.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T)
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
  • Syra/bas-titrering, även kallat neutralisationstitrering, används för att bestämma antingen mängden syra/bas i ett prov eller det ämne som kan omvandlas till en syra/bas.
Specifikationer
Koncentration 0.1 M (0.1 N)
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-behållare
Fysisk form Vätska