Läs mer
Natriumhydroxid, 0,1 M/l lösning, Scharlab
Produktkod. p-7083585
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Produktkod. 11398514
Brand: Scharlab SO04431000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som titrant i volymetrisk analys inom analytisk kemi.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molar massa: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
  • Faktor: 0,–999 1,001, osäkerhet± 0,001
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kaliumväteftalat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Koncentration 0.1mol/L
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 1mL = 0.00400g NaOH
Densitet 1.00g/cm3
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40.00g/mol
Normalitet 0.1N
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Fysisk form Lösning