Läs mer
Natriumhydroxid, 0,1N volumetrisk lösning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578344 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15578344
Brand: Avantor J.T.Baker 563602
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Namnnotering 0.1N Volumetric Solution
Kvantitet 1 L
Formel vikt 40
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Polyflaska med smal mun
Densitet 1L = 1.00kg