Läs mer
Natriumhydroxidlösning, utspädd, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 12663623 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Unit Size:
1 L
Product Code. 12663623
Brand: Reagecon 1081402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Natriumhydroxidlösning, utspädd, EP-kvalitet, Reagecon™ är ett bruksfärdigt reagens med 8,5 g natriumhydroxid per 100 ml vatten för användning i manuella och automatiserade titreringar.
Natriumhydroxid är en oorganisk förening som består av natriumkatjoner Na + och hydroxidanjoner OH . Det används ofta som matris och reagens i en mängd olika laboratorieapplikationer. Denna lösning framställs genom att lösa 8,5 g natriumhydroxid i vatten och spädas med vattnet till 100 ml.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Färglös
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Koncentration 8.5g/100ml
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vikt 39.997g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Förpackning Uppenbar manipulation
Lösningsmedel eller matris Water
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, DILUTE
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide