Läs mer
Natriumhydroxidlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073194 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
Produktkod. 10468790
Brand: Fisher Chemical J/7660C/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, sodalut, kaustiksoda, ascarite, vit kaustik, natriumhydrat, natriumhydroxidlösning, soda, kaustik, aetznatron, 6 ampuller, 100 grader C, CHEBI, färglös 32145 HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 1 Ampule
Förpackning Ampull
Ångtryck 23 &20
Fysisk form Vätska