Läs mer
Natriumhydroxidlösning 10M (10N)≈ 40 (vikt/volym), standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Produktkod. 10715721 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
25 L
5 L
Produktkod. 10715721
Brand: Fisher Chemical J/7800/24
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumhydroxidlösning 10M (10N)≈ 40 (vikt/volym), standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH 12
Kokpunkt 120°C
Smältpunkt 8°C
Kvantitet 10 L
Förpackning Väska i låda
Fysisk form Vätska