Läs mer
Sodium Hydroxide Solution 2M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Plastic container
Förpackningsstorlek:
25 L
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 14 |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 105°C |
| Smältpunkt | -10°C |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | Plastic container |
| Fysisk form | Liquid |