Läs mer
Natriumhypoklorit, 5 % vikt/volym, Clorox , Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Synonymer: Clorox
- Molekylformel: NaOCl
- Molar massa: 74,44 g/mol
- CAS: 7681-52-9
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7681-52-9 |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClNaO |
| Synonym | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
| InChI-nyckel | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O-]Cl.[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium; hypoklorit |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.439 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumhypokloritlösning 5% w/v, puriss
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hypochlorite