Läs mer
Natriumhypokloritlösning, 6-14% aktivt klor, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122046 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15641320
Brand: Honeywell-Fluka 13440500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
6-14% aktivt klor
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-52-9
Molekylformel ClNaO
Molekylvikt (g/mol) 74.439
MDL-nummer MFCD00011120
InChI-nyckel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-namn natrium; hypoklorit
LEDER [O-]Cl.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hypochlorite Solution
Kvantitet 500 mL
Linjär formel NaClO
UN-nummer 1791
Formel vikt 74.44g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 6 to 14% active chlorine basis
Förpackning Polyflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hypochlorite solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hypochlorite,solution