Läs mer
Sodium n-heptyl sulfate, 99% (dry wt.), water <2%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499607
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11499607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22104.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18981-98-1
Molekylformel C7H16NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 219.251
MDL-nummer MFCD00051524
InChI-nyckel SLGMFWJQQBPOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl sodium sulfate
PubChem CID 131875435
IUPAC-namn heptyl hydrogen sulfate;sodium
LEDER CCCCCCCOS(=O)(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-heptyl sulfate
Smältpunkt 199°C to 202°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.), water <2%
Linjär formel CH3(CH2)6OSO3Na
Kvantitet 1 g
Beilstein 6018116
Formel vikt 218.24
Procent renhet 99%