Läs mer
Dibasiskt natriumfosfat,≥ 99,999 % (metallbas), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Beskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium phosphate dibasic |
| CAS | 7558-79-4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | HNa2O4P |
| Linjär formel | Na2HPO4 |
| MDL-nummer | MFCD00003496 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Synonym | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
| InChI-nyckel | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| Visa mer |