Läs mer
Natriumfosfat, dibasiskt, 99+%, för analys, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-42276 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Produktkod. 10361474
Brand: Thermo Scientific Acros 204851000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, dibasic
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Löslighetsinformation Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.96
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 0.2% max.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.