Läs mer
Dibasisk natriumfosfat, vattenfri, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15538184 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15538184
Brand: Avantor J.T.Baker 382801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för buffertlösningar
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Dibasic
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 500 g
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141.96
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.07kg