Läs mer
Melford Natriumfosfat dibasiskt heptahydrat
Beskrivning
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate, även känd som dinatriumvätefosfatheptahydrat, är en kemisk förening med betydande tillämpningar inom life science-marknaden.
Det är en hydratiserad form av dibasisk natriumfosfat, vilket innebär att den innehåller sju vattenmolekyler per molekyl av föreningen.
Dibasiskt natriumfosfatheptahydrat används främst som buffertmedel och som källa för fosfatjoner. Buffertar hjälper till att upprätthålla ett stabilt pH i biologiska och biokemiska processer, vilket säkerställer optimala förhållanden för enzymatiska reaktioner, cellodling och andra molekylärbiologiska tekniker.
Det används också ofta i laboratoriemiljöer för beredning av buffertlösningar med specifika pH-intervall och buffertkapacitet. Det är särskilt användbart i applikationer där ett högre pH-område krävs, eftersom det har en buffringskapacitet i det alkaliska pH-området
Dessutom används föreningen i olika biologiska och biokemiska analyser, proteinreningsprocesser och formulering av diagnostiska kit och farmaceutiska produkter. Det fungerar som en källa till fosfatjoner, som är nödvändiga för många biologiska processer såsom DNA- och RNA-syntes, energimetabolism och signaltransduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate |
| CAS | 7782-85-6 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Na2HPO4-7H2O |