Läs mer
monobasiskt natriumfosfat, för HPLC,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122047 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15601590
Brand: Honeywell-Fluka 1784450G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för HPLC,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylformel H2NaO4P
Molekylvikt (g/mol) 119.98
MDL-nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-nyckel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-namn natrium;divätefosfat
LEDER [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate monobasic
Namnnotering For HPLC, ≥99.0%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 g
Linjär formel NaH2PO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formel vikt 119.98
Procent renhet ≥99%
Kvalitet HPLC
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.36 g/cm3