Läs mer
Sodium phosphite dibasic pentahydrate, 98%
Produktkod. p-4813662 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11994281
Brand: Thermo Scientific Acros 428502500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 13517-23-2 | HNa2O35H2O | 216.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13517-23-2
Molekylformel HNa2O35H2O
Molekylvikt (g/mol) 216.02
Synonym sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-sodium hydrogen phosphite, di-sodium hydrogen phosphite pentahydrate, disodium pentahydrate hydrogen phosphite, 2na.ho3p.5h2o, di-sodiumhydrogenphosphitepentahydrate, disodium hydrogenphosphite pentahydrate, etidronate disodium related compound a, united states pharmacopeia usp reference standard
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 15,8793
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 216.02
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.