Läs mer
Natriumsilikatlösning, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. p-7120825 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
1 L
3 L
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
25ml
3 L
Produktkod. 15618370
Brand: Honeywell Research Chemicals 33844325ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1344-09-8
Molekylformel H10Na2O8Si
Molekylvikt (g/mol) 212.14
MDL-nummer MFCD00003492
InChI-nyckel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC-namn disodium;dioxido(oxo)silane
LEDER O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium silicate solution
Kvantitet 25 mL
Linjär formel Na2O(SiO2)x · xH2O
UN-nummer UN3266
Förpackning Poly bottle
Densitet 1.39g/mL at 25°C