Läs mer
Sodium Silicate, Technical, Powder, Fisher Chemical™
Produktkod. 10070470 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 10070470
Brand: Fisher Chemical S/6400/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 72°C
CAS 6834-92-0
Färg White
pH 12.6
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Na2O3Si
MDL-nummer 3492
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
InChI-nyckel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;dioxido(oxo)silane
Molekylvikt (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Formel vikt 122.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium silicate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.